Drukuj
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-((1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acidN-(Trishydroxymethylmethyl)glycine
APOSBI9678T-1KGEA 1100 PLN
APOSBI9678T-1KG APOSBI9678T-500G APOSBI9678T-100G
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna ≥99%
N-(tri(hydroksymetylo)metylo)glicyna
Component for separation of low molecular weight peptides. Biological buffer - useful range 7.4-8.8
Formuła: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
MW: 179,17 g/mol
Temp. topnienia: 187 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004277
Numer CAS: 5704-04-1
Numer WE (dawny EINECS): 227-193-6