Drukuj
1,4-Ditioerytrytol ≥99%, Molecular Biology Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BI8765-10G BI8765-25G BI8765-5G
APOSBI8765-10GEA 580 PLN
APOSBI8765-10G APOSBI8765-25G APOSBI8765-5G
1,4-Ditioerytrytol ≥99%, Molecular Biology Grade
1,4-Ditioerytrytol
Reagent for maintaining -SH groups in reduced state.
Formuła: C₄H₁₀O₂S₂
Temp. topnienia: 82…84 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063750
Numer CAS: 6892-68-8
Numer WE (dawny EINECS): 229-998-8
Jednostka: 3335
ADR: 9,III