kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy free acid ≥99.5%, Ultrapure
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
BI8181-1KG
BI8181-100G
BI8181-250G
APOSBI8181-1KGEA
464
PLN
APOSBI8181-1KG
APOSBI8181-100G
APOSBI8181-250G
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy free acid ≥99.5%, Ultrapure
kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy
Biological buffer - useful range 6.8 - 8.2
- Heavy metals: <1 ppm
- pKa @ 20°C: 7.55 +/- 0.2
Formuła:
C₈H₁₈N₂O₄S Temp. topnienia: 238…240 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006158 Numer CAS: 7365-45-9 Numer WE (dawny EINECS): 230-907-9 |