Drukuj
HEPES sól sodowa ≥96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonate, Sodium 2-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonate, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid) sodium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulphonic acid sodium salt, HEPES sodium, HEPES Na
BI6856-100G BI6856-25G BI6856-500G
APOSBI6856-100GEA 203 PLN
APOSBI6856-100G APOSBI6856-25G APOSBI6856-500G
HEPES sól sodowa ≥96%
HEPES sól sodowa
Biological buffer.
  • Assay 96+%
  • Water (By Karl Fischer) < 3.0%
  • pH (1%) = 10.0 +/- 0.5
Formuła: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036463
Numer CAS: 75277-39-3