HEPES hemisodium salt ≥96%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulphonic acid hemisodium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulphonic acid hemisodium salt
BI5940-100G
BI5940-25G
BI5940-500G
APOSBI5940-100GEA
356
PLN
APOSBI5940-100G
APOSBI5940-25G
APOSBI5940-500G
HEPES hemisodium salt ≥96%
HEPES hemisodium salt
Biological buffer.
- Assay (by titration) 98+%
- Water (By Karl Fischer) <3.0%
- pH (1%) = 7.4 +/- 0.2
Formuła:
C₈H₁₇.₅N₂O₄S·½Na Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036463 Numer CAS: 103404-87-1 |