Drukuj
HEPES hemisodium salt ≥96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulphonic acid hemisodium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulphonic acid hemisodium salt
BI5940-100G BI5940-25G BI5940-500G
APOSBI5940-100GEA 356 PLN
APOSBI5940-100G APOSBI5940-25G APOSBI5940-500G
HEPES hemisodium salt ≥96%
HEPES hemisodium salt
Biological buffer.
  • Assay (by titration) 98+%
  • Water (By Karl Fischer) <3.0%
  • pH (1%) = 7.4 +/- 0.2
Formuła: C₈H₁₇.₅N₂O₄S·½Na
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036463
Numer CAS: 103404-87-1