Drukuj
Kwas 3-(cykloheksyloamino)propanosulfonowy (CAPS) ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
BI5848-100G BI5848-1KG BI5848-250G
APOSBI5848-100GEA 153 PLN
APOSBI5848-100G APOSBI5848-1KG APOSBI5848-250G
Kwas 3-(cykloheksyloamino)propanosulfonowy (CAPS) ≥98%
Kwas 3-(cykloheksyloamino)propanosulfonowy (CAPS)
  • Loss on drying <5.0%
  • pH (1% aqueous) = 4.9-6.0 at 25°C
  • Biological buffer - useful range 9.7-11.1
Formuła: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
MW: 221.32 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003837
Numer CAS: 1135-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-492-1
Klasyfikacja Merck : 13,01773