Drukuj
2-Amino-2-metylo-1,3-propanodiol 99+%, high purity
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BI4545-100G BI4545-25G
APOSBI4545-100GEA 377 PLN
APOSBI4545-100G APOSBI4545-25G
2-Amino-2-metylo-1,3-propanodiol 99+%, high purity
2-Amino-2-metylo-1,3-propanodiol
Buffer component used in SDS - gradient gel electrophoresis. Biological buffer - useful range 7.8-9.7.
  • White crystals
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
  • Forms a clear solution in water.
Formuła: C₄H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 151 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 108…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004678
Numer CAS: 115-69-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-100-7
Jednostka: 3259
ADR: 8,III