Drukuj
siarczan dodecylu litu ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
BI3331-100G BI3331-25G BI3331-5G
APOSBI3331-100GEA 371 PLN
APOSBI3331-100G APOSBI3331-25G APOSBI3331-5G
siarczan dodecylu litu ≥98%
siarczan dodecylu litu
  • Assay (by titration after hydrolysis) 99+%
  • pH (1%) = 6.0 - 9.0
  • Water (by Karl Fischer) < 1.0%
Formuła: C₁₂H₂₅LiO₄S
MW: 272.34 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007467
Numer CAS: 2044-56-6
Numer WE (dawny EINECS): 218-058-2
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 III