Drukuj
Tris(hydroksymetylo)aminometan ≥99.9%, Ultrapure
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
BI2888-1KG BI2888-500G BI2888-5KG
APOSBI2888-1KGEA 276 PLN
APOSBI2888-1KG APOSBI2888-500G APOSBI2888-5KG
Tris(hydroksymetylo)aminometan ≥99.9%, Ultrapure
Tris(hydroksymetylo)aminometan
  • Loss on drying: <0.2%
  • Heavy metals: <1 ppm
  • pka: @ 20°C:8.3 + 0.1
  • Biological buffer - useful range 7.0 - 9.0
Formuła: NH₂C(CH₂OH)₃
Temp. Wrzenia: 219…220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004679
Numer CAS: 77-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-064-4