Drukuj
kwas bursztynowy
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
BI225-1KG BI225-2.5KG BI225-250G
APOSBI225-1KGEA 545 PLN
APOSBI225-1KG APOSBI225-2.5KG APOSBI225-250G
kwas bursztynowy
kwas bursztynowy
Formuła: HOOCCH₂CH₂COOH
Temp. Wrzenia: 235 °C
Temp. topnienia: 184…186 °C
Gęstość: 1,564 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002789
Numer CAS: 110-15-6