Drukuj
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine)
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Bromo-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Bromo-2'-deoxyuridine, 5-BrdU
BI2048-1G BI2048-5G BI2048-25G
APOSBI2048-1GEA 124 PLN
APOSBI2048-1G APOSBI2048-5G APOSBI2048-25G
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine)
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine)
Thymidine analogue used as a mutagen in genetic research.
Formuła: C₉H₁₁BrN₂O₅
MW: 307.10 g/mol
Temp. topnienia: 190…194 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006529
Numer CAS: 59-14-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-415-9