Drukuj
VWR® Premium 150, Premium 90 HR, automatyczne liczniki kolonii
Dostawca: VWR Collection
710-2073EA 71280 PLN
710-2073 710-2074
VWR® Premium 150, Premium 90 HR, automatyczne liczniki kolonii
Liczniki kolonii
Liczniki kolonii i strefowe systemy pomiarowe Premium 150 i Premium 90 HR.
  • Płytki mogą być automatycznie odczytywane za naciśnięciem jednego przycisku
  • Kolorowe obrazy w wysokiej rozdzielczości wykonane kamerą CCD 1,4 MP klasy naukowej zapewniają, że nawet najmniejsza kolonia może być widoczna i zliczona, a pomiary stref są szybkie, dokładne i powtarzalne
  • Unikalny 3-kanałowy system oświetlenia LED skonfigurowany do wyjątkowego oświetlenia wszystkich typów próbek
  • Może być używany z nowymi lub istniejącymi samodzielnymi komputerami stacjonarnymi lub laptopami przez połączenie USB – nie są wymagane żadne dodatkowe karty PCI
Premium 150 akceptuje płytki o średnicy do 150 mm i wykrywa kolonie tak małe jak 100 µm i mierzy strefy z dokładnością do 0,5 mm.
Premium 90 HR jest wyposażony w obiektyw o wysokiej rozdzielczości 12 mm F1.4, akceptuje płytki do 90 mm i wykrywa kolonie tak małe jak 75 µm i mierzy strefy z dokładnością do 0,5 mm.
Nadaje się do szerokiej gamy zastosowań w środowisku farmaceutycznym.
Premium 150 i Premium 90 HR obejmują liczenie kolonii i możliwość pomiaru strefy zahamowania, liczenie płytek spiralnych, test Amesa i pomiary wielosektorowe. Inne aplikacje na zamówienie. Wyniki mogą być automatycznie przeniesione do programu Excel, PDF lub systemu LIMS. Wszystkie generowane dane są zgodne z GLP/GMP/21 CFR Part 11 z pełną ścieżką audytu i mogą być wykorzystywane do tworzenia profesjonalnych raportów. Każdy system jest dostarczany w komplecie z dwiema płytkami weryfikacyjnymi.
Dodatkowe informacje: Komputer nie jest wliczony w cenę.