Drukuj
VWR® Auto, automatyczne liczniki kolonii
Dostawca: VWR
Auto lite
710-2072EA 13917 PLN
710-2072
VWR® Auto, automatyczne liczniki kolonii
Liczniki kolonii
Auto lite to najnowsze, niedrogie, automatyczne urządzenie do liczenia kolonii. Auto lite jest dostępny w jednej konfiguracji i zawiera proste w obsłudze oprogramowanie, które znacznie poprawia wydajność, niezawodność i produktywność. Auto lite oprogramowanie wykorzystuje potężny algorytm do liczenia kolonii na płytkach wylewanych i spiralnych. Separator kolonii automatycznie rozdziela dotykające się kolonie, aby jeszcze bardziej poprawić dokładność procesu liczenia.
  • Niski koszt wejścia do elektronicznego liczenia kolonii, nalewania i spirali
  • Wyniki i obrazy płytek są zapisywane na komputerze, umożliwiając śledzenie, spójność i generowanie raportów w programie Excel
  • Płyty można policzyć w mniej niż 1 sekundę
  • Wyświetla obraz na ekranie komputera z wyraźnie zaznaczonymi zliczonymi koloniami - funkcja zoom pozwala użytkownikowi na dokładne przyjrzenie się płytkom, potwierdzając dokładne liczenie
  • Zintegrowana kolorowa kamera CCD może być regulowana w celu zwiększenia czułości wykrywania, umożliwiając obrazowanie i zliczanie kolonii o wielkości zaledwie 0,1 mm
  • Przełączane oświetlenie LED od górnego do dolnego, zarówno jasne, jak i ciemne media można policzyć w najlepszych warunkach
Płytki są automatycznie zliczane, a wyniki bezpośrednio przesyłane do PDF, Excel lub Open office. Auto lite akceptuje płyty o średnicy do 90 mm. Oświetlenie zapewniają diody LED zamontowane nad i pod obszarem próbki, zarówno dla oświetlenia transmitowanego, jak i epi. W razie potrzeby można użyć odłączanego ekranu, aby wyeliminować silne światło otoczenia Auto lite może być używany z dowolnym zgodnym laptopem lub komputerem stacjonarnym i łączy się po prostu za pomocą portu USB.
Dane są przechowywane w bazie danych SQL Server Express, automatycznie zapisując dane w bezpieczny sposób.