Drukuj
Contec® PeridoxRTU®
Dostawca: CONTEC
FBC0902PX FBC3702PX SBC0902PX SBC3702PX
CONTFBC0902PXEA 1340 PLN
CONTFBC0902PX CONTFBC3702PX CONTSBC0902PX CONTSBC3702PX
Contec® PeridoxRTU®
Środki czystości Środki do dezynfekcji powierzchni
Mieszanina nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego.
  • Opatentowany, hiperaktywny skład chemiczny sprawia, że działa szybko i oszczędza czas poświęcony na biodekontaminację.
  • Dostępne są zatwierdzone wersje sterylne, dzięki czemu nadają się do pomieszczeń czystych klasy A i B Dostępna zwalidowana wersja sterylna umożliwia zastosowanie w pomieszczeniach czystych klasy A i B.
  • Doskonała kompatybilność materiałowa, nie uszkadza materiałów używanych w pomieszczeniach czystych Doskonała kompatybilność materiałowa nie powoduje uszkodzeń materiałów używanych w pomieszczeniach czystych.
  • Podwójne/pojedyncze opakowania ułatwiają przeniesienie dezynfekcji do pomieszczenia czystego.
  • Nakrętka typu "push/pull" na pojemniku 0,9 l eliminuje kropelki zmniejszające ryzyko wdychania i może być łatwo naniesiona na chusteczkę lub narzędzie czyszczące
Contec PeridoxRTU jest środkiem sporobójczym zatwierdzonym przez BPR i EPA, zapewniającym redukcję liczby zarodników bakterii i grzybów o ponad 3 log w czasie krótszym niż 3 minuty. Contec PeridoxRTU, będący mieszanką nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego, jest gotowy do użycia i działa skutecznie na bakterie, grzyby, pleśnie, drożdże i zarodniki
Opatentowana formuła PeridoxRTU zawiera środki powierzchniowo czynne zapewniające skuteczność czyszczenia oraz inhibitory korozji chroniące powierzchnię. PeridoxRTU może być stosowany do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni bez ich uszkodzenia lub utraty funkcjonalności.
Contec PeridoxRTU jest filtrowany i napełniany w kontrolowanym środowisku. Produkt sterylny jest dostarczany z walidacją sterylności na poziomie 10-6. Produkt jest dostarczany w podwójnych lub pojedynczych opakowaniach, co ułatwia wprowadzenie go do farmaceutycznych pomieszczeń czystych.
Informacje do zamówienia: Dostępny w butelkach 0,9 L z nakrętką typu „push/pull” do małych powierzchni lub w pojemnikach z nakrętką 3,78 L do nasycenia głowicy mopa lub gdy wymagane są większe ilości.