Drukuj
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzotrifluoride, 3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole
PC9988-1G PC9988-250MG
APOSPC9988-1GEA 522 PLN
APOSPC9988-1G APOSPC9988-250MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formuła: C₁₀H₇F₃N₂
Temp. topnienia: 162 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01569436
Numer CAS: 362601-71-6