Drukuj
4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9934-1G PC9934-250MG
APOSPC9934-1GEA 2000 PLN
APOSPC9934-1G APOSPC9934-250MG
4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₁₂H₈ClFO₃S
Temp. topnienia: 76…80 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01631868
Numer CAS: 192329-91-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,III