Drukuj
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Fluoro-3-iodo-2-nitrobenzene
PC9920-1G PC9920-5G PC9920-10G
APOSPC9920-1GEA 160 PLN
APOSPC9920-1G APOSPC9920-5G APOSPC9920-10G
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene 96%
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene
Formuła: C₆H₃FINO₂
MW: 266.996 g/mol
Temp. topnienia: 36…37 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07368790
Numer CAS: 886762-71-6