Drukuj
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9913-1G PC9913-5G
APOSPC9913-1GEA 911 PLN
APOSPC9913-1G APOSPC9913-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formuła: C₈H₃F₃INO
MW: 313.015 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07368784
Numer CAS: 886762-66-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III