Drukuj
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzene
PC9893-25G PC9893-5G PC9893-100G
APOSPC9893-25GEA 487 PLN
APOSPC9893-25G APOSPC9893-5G APOSPC9893-100G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene 97%
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene
Formuła: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236591
Numer CAS: 203302-92-5