Drukuj
2,2-Bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolane 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-one ethylene ketal
PC9861-1G PC9861-5G PC9861-250MG
APOSPC9861-1GEA 1430 PLN
APOSPC9861-1G APOSPC9861-5G APOSPC9861-250MG
2,2-Bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolane 99%
2,2-Bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolane
Formuła: C₅H₄F₆O₂
MW: 210.074 g/mol
Temp. Wrzenia: 106…107 °C
Gęstość: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191832
Numer CAS: 1765-26-0