Drukuj
2-Bromo-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9848-1G PC9848-5G
APOSPC9848-1GEA 667 PLN
APOSPC9848-1G APOSPC9848-5G
2-Bromo-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
2-Bromo-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formuła: C₅H₆BrF₃O₂
Temp. Wrzenia: 92 °C (4 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458181
Numer CAS: 914635-99-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,III