Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
PC9791-1G PC9791-5G
APOSPC9791-1GEA 1820 PLN
APOSPC9791-1G APOSPC9791-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine
Formuła: C₁₀H₉F₆N
MW: 257.176 g/mol
Temp. Wrzenia: 6.5…64.5 °C (3.2 mm Hg)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038875
Numer CAS: 187085-97-8