Drukuj
3-Fluoropiperidine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9782-1G PC9782-2.5G PC9782-5G
APOSPC9782-1GEA 621 PLN
APOSPC9782-1G APOSPC9782-2.5G APOSPC9782-5G
3-Fluoropiperidine hydrochloride
3-Fluoropiperidine hydrochloride
Formuła: C₅H₁₀FN·HCl
MW: 139.60 g/mol
Temp. topnienia: 204 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03452799
Numer CAS: 116574-75-5