Drukuj
Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9775-25G PC9775-5G
APOSPC9775-25GEA 586 PLN
APOSPC9775-25G APOSPC9775-5G
Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane 98%
Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane
Formuła: C₈F₁₈O₄
Temp. Wrzenia: 106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458174
Numer CAS: 64028-04-2