Drukuj
Perfluorotetraglyme 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Perfluoro(tetraethylene glycol dimethyl ether)
PC9773-1G PC9773-5G
APOSPC9773-1GEA 473 PLN
APOSPC9773-1G APOSPC9773-5G
Perfluorotetraglyme 98%
Perfluorotetraglyme
Formuła: C₁₀F₂₂O₅
Temp. Wrzenia: 138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458173
Numer CAS: 64028-06-4