Drukuj
(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9762-1G PC9762-100MG PC9762-250MG
APOSPC9762-1GEA 3380 PLN
APOSPC9762-1G APOSPC9762-100MG APOSPC9762-250MG
(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 97%
(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
Formuła: C₃H₂BrF₃
Temp. Wrzenia: 57…58 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04037239
Numer CAS: 149597-48-8