Drukuj
1H-Perfluorononane 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9754-1G PC9754-5G PC9754-10G
APOSPC9754-1GEA 1280 PLN
APOSPC9754-1G APOSPC9754-5G APOSPC9754-10G
1H-Perfluorononane 98%
1H-Perfluorononane
Formuła: C₉HF₁₉
Temp. Wrzenia: 138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458171
Numer CAS: 375-94-0