Drukuj
2,2-Difluoro-2-phenylacetamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9727-1G PC9727-5G
APOSPC9727-1GEA 336 PLN
APOSPC9727-1G APOSPC9727-5G
2,2-Difluoro-2-phenylacetamide 97%
2,2-Difluoro-2-phenylacetamide
Formuła: C₈H₇F₂NO
Temp. topnienia: 114…115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00183287
Numer CAS: 383-19-7