Drukuj
Perfluoropentanoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9708-1G PC9708-25G PC9708-5G
APOSPC9708-1GEA 986 PLN
APOSPC9708-1G APOSPC9708-25G APOSPC9708-5G
Perfluoropentanoyl chloride 97%
Perfluoropentanoyl chloride
Formuła: C₅ClF₉O
Temp. Wrzenia: 67,5…68 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00155890
Numer CAS: 375-60-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,III