Drukuj
2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9661-1G PC9661-5G
APOSPC9661-1GEA 1400 PLN
APOSPC9661-1G APOSPC9661-5G
2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formuła: C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH
Temp. topnienia: 225…228 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458153
Numer CAS: 1211414-44-6