Drukuj
4,4,5,5,5-Pentafluoropentanoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4,4,5,5,5-Pentafluorovaleric acid
PC9660-1G PC9660-25G PC9660-5G
APOSPC9660-1GEA 429 PLN
APOSPC9660-1G APOSPC9660-25G APOSPC9660-5G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentanoic acid
4,4,5,5,5-Pentafluoropentanoic acid
Formuła: C₅H₅F₅O₂
MW: 192.084 g/mol
Temp. Wrzenia: 84 °C (20 mm Hg)
Temp. topnienia: 23…25 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458152
Numer CAS: 3637-31-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 III