Drukuj
Methyl 3-methoxy-2,3,3-trifluoropropanoate 93%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methoxy-2,3,3-trifluoropropionate
PC9630-1G PC9630-250MG
APOSPC9630-1GEA 4580 PLN
APOSPC9630-1G APOSPC9630-250MG
Methyl 3-methoxy-2,3,3-trifluoropropanoate 93%
Methyl 3-methoxy-2,3,3-trifluoropropanoate
Formuła: C₅H₇F₃O₃
MW: 172.102 g/mol
Temp. Wrzenia: 90…92 °C (50 mm Hg)
Gęstość: 1.301 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784247
Numer CAS: 758-69-0
Jednostka: 1993
ADR: 3 III