Drukuj
1-Bromo-1-fluoroethene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Bromo-1-fluoroethylene
PC9606-25G PC9606-5G
APOSPC9606-25GEA 3600 PLN
APOSPC9606-25G APOSPC9606-5G
1-Bromo-1-fluoroethene 97%
1-Bromo-1-fluoroethene
Formuła: C₂H₂BrF
Temp. Wrzenia: 6,8 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038866
Numer CAS: 420-25-7
Jednostka: 3161
ADR: 2.1,