Drukuj
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazole-3-thiol
Dostawca: Apollo Scientific
PC9597-1G PC9597-5G PC9597-10G
APOSPC9597-1GEA 472 PLN
APOSPC9597-1G APOSPC9597-5G APOSPC9597-10G
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazole-3-thiol
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazole-3-thiol
Formuła: C₁₉H₁₈F₃N₃S
Temp. topnienia: 256…260 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00177364
Numer CAS: 261633-26-5