Drukuj
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-5-fluorophenylene-1,2-diamine, 1-Bromo-4,5-diamino-2-fluorobenzene
PC9574-1G PC9574-25G PC9574-5G
APOSPC9574-1GEA 110 PLN
APOSPC9574-1G APOSPC9574-25G APOSPC9574-5G
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine
Formuła: C₆H₆BrFN₂
Temp. topnienia: 107 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08458150
Numer CAS: 153505-37-4