Drukuj
5-Chloro-4-fluoroindole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Chloro-4-fluoro-1H-indole
PC9566-100MG PC9566-1G PC9566-250MG
APOSPC9566-100MGEA 421 PLN
APOSPC9566-100MG APOSPC9566-1G APOSPC9566-250MG
5-Chloro-4-fluoroindole 98%
5-Chloro-4-fluoroindole
Formuła: C₈H₅ClFN
MW: 169.583 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01074494
Numer CAS: 376646-56-9