Drukuj
2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9557-1G PC9557-5G
APOSPC9557-1GEA 1280 PLN
APOSPC9557-1G APOSPC9557-5G
2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formuła: C₁₅H₁₀F₂N₂OS·BrH
Temp. topnienia: >230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458147
Numer CAS: 1210224-35-3