Drukuj
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9556-1G PC9556-5G
APOSPC9556-1GEA 1400 PLN
APOSPC9556-1G APOSPC9556-5G
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formuła: C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH
Temp. topnienia: 224…227 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458146
Numer CAS: 1209843-32-2