Drukuj
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-4'-chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 5-(Bromoacetyl)-2-chlorobenzotrifluoride, 2-Bromo-1-(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 2-Bromo-1-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC9516-1G PC9516-5G PC9516-25G
APOSPC9516-1GEA 464 PLN
APOSPC9516-1G APOSPC9516-5G APOSPC9516-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formuła: C₉H₅BrClF₃O
MW: 301.488 g/mol
Temp. topnienia: 36…38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094558
Numer CAS: 630404-09-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 III