Drukuj
[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9439-1G PC9439-500MG
APOSPC9439-1GEA 5860 PLN
APOSPC9439-1G APOSPC9439-500MG
[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formuła: C₁₈H₁₅F₃N₂OS
Temp. topnienia: 134…135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00244951
Numer CAS: 318247-69-7