Drukuj
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzoic acid, 2-Carboxyphenyl trifluoromethyl sulphide
PC9435-1G PC9435-5G PC9435-250MG
APOSPC9435-1GEA 232 PLN
APOSPC9435-1G APOSPC9435-5G APOSPC9435-250MG
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid 98%
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid
Formuła: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222.184 g/mol
Temp. topnienia: 120…122 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00236336
Numer CAS: 37526-67-3