Drukuj
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9428-1G PC9428-500MG
APOSPC9428-1GEA 2950 PLN
APOSPC9428-1G APOSPC9428-500MG
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate 97%
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate
Formuła: C₁₅H₁₀F₃NO₅
MW: 341.239 g/mol
Temp. topnienia: 74…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00138767
Numer CAS: 320417-31-0