Drukuj
2,4-Difluorophenylacetyl chloride 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9369-1G PC9369-5G
APOSPC9369-1GEA 247 PLN
APOSPC9369-1G APOSPC9369-5G
2,4-Difluorophenylacetyl chloride 99%
2,4-Difluorophenylacetyl chloride
Formuła: C₈H₅ClF₂O
Temp. Wrzenia: 85…87 °C (11 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458139
Numer CAS: 141060-00-6
Jednostka: 1760
ADR: 8,III