Drukuj
2,5-Difluorophenylacetyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9336-1G PC9336-5G
APOSPC9336-1GEA 801 PLN
APOSPC9336-1G APOSPC9336-5G
2,5-Difluorophenylacetyl chloride
2,5-Difluorophenylacetyl chloride
Formuła: C₈H₅ClF₂O
Temp. Wrzenia: 86…88 °C (11 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03424719
Numer CAS: 157033-23-3
Jednostka: 1760
ADR: 8,III