Drukuj
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9323-1G PC9323-500MG PC9323-5G
APOSPC9323-1GEA 1510 PLN
APOSPC9323-1G APOSPC9323-500MG APOSPC9323-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile
Formuła: C₂₂H₁₆FNO
Temp. topnienia: 93…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00792166
Numer CAS: 339115-18-3