Drukuj
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9321-1G PC9321-500MG PC9321-5G
APOSPC9321-1GEA 1510 PLN
APOSPC9321-1G APOSPC9321-500MG APOSPC9321-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formuła: C₂₂H₁₆FNO₂
MW: 345.366 g/mol
Temp. topnienia: 125…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00232013
Numer CAS: 339114-73-7