Drukuj
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9320-1G PC9320-500MG PC9320-5G
APOSPC9320-1GEA 1020 PLN
APOSPC9320-1G APOSPC9320-500MG APOSPC9320-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
Formuła: C₂₁H₁₃F₂NO
MW: 333.331 g/mol
Temp. topnienia: 113…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00232016
Numer CAS: 339115-12-7