Drukuj
3,4-Difluorophenylacetyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9314-1G PC9314-250MG
APOSPC9314-1GEA 940 PLN
APOSPC9314-1G APOSPC9314-250MG
3,4-Difluorophenylacetyl chloride
3,4-Difluorophenylacetyl chloride
Formuła: C₈H₅ClF₂O
Temp. Wrzenia: 91…92 °C (6 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458138
Numer CAS: 121639-61-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,III