Drukuj
3-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9313-1G PC9313-5G PC9313-250MG
APOSPC9313-1GEA 429 PLN
APOSPC9313-1G APOSPC9313-5G APOSPC9313-250MG
3-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Formuła: C₉H₆ClF₃O
Temp. Wrzenia: 94…96 °C (15 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08458137
Numer CAS: 2003-14-7
Jednostka: 1760
ADR: 8,III