Drukuj
2-(2,6-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9308-1G PC9308-5G
APOSPC9308-1GEA 1280 PLN
APOSPC9308-1G APOSPC9308-5G
2-(2,6-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2,6-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formuła: C₁₅H₁₀F₂N₂OS·BrH
Temp. topnienia: >240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458135
Numer CAS: 1209726-22-6